8.02940
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
別名:
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
CAS番号:
分子量:
227.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
201-542-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
209-214 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI Key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3