蒸気圧
10 mmHg ( 55 °C)
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
InChI Key
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E23909-100G:
E23909-25G:
E23909-BULK:
E23909-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
E23909-25G | 4061838124036 |
E23909-100G |