Merck
DWKW216935
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, round bottom amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL)
別名:
W216935
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
ボトル 直径× H × W:
(63 mm) (110 mm) (264 mm)
キャパシティ:
(250 mL)
物質:
round bottom amber soda-lime glass bottle
特徴:
with cap
without cap
フィッティング:
58-400 neck
58-400
包装:
case of 24 ea
物質
round bottom amber soda-lime glass bottle
特徴
with cap
without cap
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216935
ボトル 直径× H × W
(63 mm) (110 mm) (264 mm)
キャパシティ
(250 mL)
フィッティング
58-400 neck
58-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Wheaton wide-mouth bottle is the largest size available in Type III glass bottles, specifically designed for general sample storage. Its wide-mouth opening facilitates easy filling and pouring, making it convenient for handling various types of samples. Constructed from durable glass, this bottle provides excellent chemical resistance, ensuring the integrity of the stored contents. Ideal for laboratories and industrial applications, it offers a reliable solution for managing bulk samples and liquids efficiently.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)