物質
(PTFE faced LDPE liner)
PTFE liner
clear soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
with cap
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216933
ボトル 直径× H
(157 mm) (256 mm)
キャパシティ
(4,000 mL)
フィッティング
89-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Wheaton wide-mouth bottle is the largest size available in Type III glass bottles, specifically designed for general sample storage. Its wide-mouth opening facilitates easy filling and pouring, making it convenient for handling various types of samples. Constructed from durable glass, this bottle provides excellent chemical resistance, ensuring the integrity of the stored contents. Ideal for laboratories and industrial applications, it offers a reliable solution for managing bulk samples and liquids efficiently.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)