Merck
DWKW216928
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
別名:
W216928
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
ボトル 直径× H × W:
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
キャパシティ:
(1,000 mL)
物質:
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
特徴:
with cap
with cap
フィッティング:
89-400 neck
89-400
包装:
case of 4 ea
物質
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
特徴
with cap
with cap
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216928
ボトル 直径× H × W
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
キャパシティ
(1,000 mL)
フィッティング
89-400 neck
89-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)