Merck
DWKCPS0250P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 250 mL
別名:
CPS0250P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene cylinder
特徴
class B
graduated
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon CPS0250P
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Offers increased stability especially when working in confined spaces
特徴および利点
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)