Merck
DWK374326
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
別名:
374326
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene nozzle (6 mm)
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 374326
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
特徴および利点
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)