Merck
DWK374320
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Small Glass Sinker (fits 2 and 3mm ID Tubing)
別名:
374320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene nozzle
認証
suitable for EPA OTM-45
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 374320
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
特徴および利点
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
DWK374320-6EA