詳細
Venting membrane improves autoclaving safety and storage of sterile liquids in GL32 bottles and erlenmeyers. Reduce contamination risk in autoclaving, as the 0.2 um membrane permits pressure equalization with screw tight sealing. Ingress of liquids or solids is prevented and the bottle contents remain sterile.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)