主要文書
DWK213113406
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 60 mL
別名:
213113406
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
With Spout, With Print
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213113406
cylinder capacity
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)