Merck
DWK176759
Wheaton® Ampule
別名:
176759
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.17
特徴
standard type
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 176759
キャパシティ
8 mL
直径× H
17 mm × 95 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Packaging samples and certified standards
特徴および利点
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)