Merck
DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
別名:
W651506
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.17
特徴
preconditioned (pre-scored)
包装
pkg of 567 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W651506
キャパシティ
2 mL
直径× H
11.8 mm × 122 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Lyophilization
特徴および利点
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
法的情報
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)