Merck
Z184950
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
clear glass, volume 1 mL
別名:
176772
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121807
NACRES:
NB.43
物質
clear glass
包装
pkg of 144 ea
メーカー/製品名
WHEATON®
容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸引するか、先端を覆うことで、密閉された容器となります。WHEATON® 51ブランドのホウケイ酸ガラスで製造されており、米国薬局方で定義されているType 1ガラスです。
特徴および利点
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z184950-1PAK4061832826936