アッセイ
≥98%
フォーム
powder
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-11(2)13-6-5-7-14(12(3)4)18(13)19-15(21)8-20(9-16(22)23)10-17(24)25/h5-7,11-12H,8-10H2,1-4H3,(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
UDUSOMRJOPCWHT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Involved in Pharmacological studies as a ligand for identifying molecular structures for advances melanoma
Reactant involved in:
Reactant involved in:
- Synthesis of N-(2,6-diisopropylacetanilido)-iminodiacetic acid derivatives and labeling for studies of possible hepatobiliary imaging agents
- Preparing labeled radiopharmaceuticals using a borohydride exchange resin
- Evaluation of radiopharmaceutical for cholescintigraphy
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9272-1G:
D9272-VAR:
D9272-250MG:
D9272-5G:
D9272-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)