Merck
D8801
Sigma-Aldrich
2,6-ジアセチルピリジン
98%
別名:
1,1′-(2,6-ピリジンジイル)ジエタノン, 1-(6-アセチルピリジン-2-イル)エタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
Beilstein:
118286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3
InChI Key
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-ジアセチルピリジンは以下の合成の出発物質として使用できます:
  • 鉄とコバルトbis(イミノ)ピリジル錯体、エチレンオリゴマー化の触媒。
  • 抗マイコバクテリア結核薬剤としての応用が期待されるチオセミカルバゾン誘導体。
  • 1,2-ジ(o-アミノフェニルチオ)エタンとの[1+1]縮合による大環状五座窒素-硫黄供与体配位子。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D8801-1G:
D8801-25G:
D8801-BULK:
D8801-5G:
D8801-250G:
D8801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oligomerisation of Ethylene by Bis (imino) pyridyliron and-cobalt Complexes.
Britovsek GJP, et al.
Chemistry?A European Journal , 6(12), 2221-2231 (2000)
Thiosemicarbazones, semicarbazones, dithiocarbazates and hydrazide/hydrazones: Anti-Mycobacterium tuberculosis activity and cytotoxicity.
Pavan FR, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(5), 1898-1905 (2010)
Chromium (III), manganese (II), iron (III), cobalt (II), nickel (II) and copper (II) complexes with a pentadentate, 15-membered new macrocyclic ligand.
Chandra S and Gupta K
Transition Metal Chemistry, 27(2), 196-199 (2002)
Manja Kubeil et al.
ChemistryOpen, 8(5), 637-642 (2019-05-30)
A photoactivatable ruthenium(II) carbonyl complex mer,cis-[Ru(II)Cl(BisQ)(CO)2]PF62 was prepared using a tridentate bisquinoline ligand (BisQ=(2,6-diquinolin-2-yl)pyridin). Compound 2 was thoroughly characterized by standard analytical methods and single crystal X-ray diffraction. The crystal structure of the complex cation reveals a distorted octahedral geometry.
Ali Sayqal et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 242, 118711-118711 (2020-08-02)
Herein, the presented manuscript provides for an extensive spectrofluorimetric method for micro determination of silver ion. This established method based on the use of the three synthesized 2,6-disubstituted pyridine derivatives (R1, R2 and R3) through exploiting their high fluorescence emission