Merck
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-ジアミノピリミジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4
CAS番号:
分子量:
110.12
Beilstein:
112646
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
InChI Key
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D24501-BULK:
D24501-250MG:
D24501-1G:
D24501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)