Merck
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
technical grade, 90%
別名:
5,6-ジアミノ-2,4-(1H,3H)-ピリミジンジチオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4S2
CAS番号:
分子量:
174.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI Key
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D15405-5G:
D15405-1G:
D15405-BULK:
D15405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)