Merck
D222607
Sigma-Aldrich
4-ドデシルレソルシノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
278.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
bp
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
InChI Key
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D222607-BULK:
D222607-VAR:
D222607-10G:
D222607-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2