Merck
D183202
Sigma-Aldrich
4,6-ジメチルピリミジン
≥93%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
107068
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
≥93%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)ncn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-6(2)8-4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LSBIUXKNVUBKRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D183202-10G:
D183202-2.5G:
D183202-BULK:
D183202-100G:
D183202-VAR:
D183202-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)