アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
139-141 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)8(10(11)12)4-6(5)2/h3-4H,9H2,1-2H3
InChI Key
PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D172200-25G:
D172200-BULK:
D172200-VAR:
D172200-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)