Merck
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-ジメトキシアセトフェノン
97%
別名:
レスアセトフェノンジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
511947
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
bp
288 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D129402-BULK:
D129402-VAR:
D129402-25G:
D129402-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)