Merck
D103004
Sigma-Aldrich
1,2-ジホルミルヒドラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHNHCHO
CAS番号:
分子量:
88.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)NNC([H])=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)
InChI Key
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D103004-500G:
D103004-VAR:
D103004-1KG:
D103004-25G:
D103004-100G:
D103004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B M Nagabhushana et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 299-303 (2002-07-12)
The bidentate ligand diformylhydrazine (OHC-HN-NH-CHO), DFH, combines with iron(II) and iron(III) in alkaline media in the pH range 7.3-9.3 to form an intensely colored red-purple iron(III) complex with an absorption maximum at 470 nm. Beer's law is obeyed for iron