Merck
D102407
Sigma-Aldrich
4,4′-ジフルオロビフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4C6H4F
CAS番号:
分子量:
190.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
crystals
bp
254-255 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChI Key
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D102407-VAR:
D102407-BULK:
D102407-1G:
D102407-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Hughes et al.
Biodegradation, 22(4), 741-749 (2010-09-11)
Fluorinated aromatic compounds are significant environmental pollutants, and microorganisms play important roles in their biodegradation. The effect of fluorine substitution on the transformation of fluorobiphenyl in two bacteria was investigated. Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 and Burkholderia xenovorans LB400 used 2,3,4,5,6-pentafluorobiphenyl and
L van Bree et al.
Journal of biochemical toxicology, 5(1), 57-63 (1990-01-01)
The effects of pretreatment with symmetrically dihalogenated biphenyls (DXBs, X-F, Cl(C), Br(B) and I) on rat liver drug metabolism enzymes were investigated. 4,4'-DFB, -DCB, and -DBB as well as 2,2'-DFB appeared to be inducers of microsomal cytochrome P-450-linked monoxygenases (N-demethylases