Merck
222682
Sigma-Aldrich
ビス(4-フルオロフェニル)メタノール
98%
別名:
4,4′-ジフルオロベンズヒドロール, ビス(4-フルオロフェニル)カルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)2CHOH
CAS番号:
分子量:
220.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
bp
143 °C/3 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
InChI Key
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bis(4-fluorophenyl)methanol is one of the degardation product of flunarizine hydrochloride (FLZ).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
222682-25G:
222682-5G:
222682-BULK:
222682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dina T El-Sherbiny et al.
Journal of separation science, 28(2), 197-202 (2005-03-10)
The separation of flunarizine hydrochloride (FLZ) and five of its degradation products--1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 4-oxide (A), bis(4-fluorophenyl)methanone (B), bis(4-fluorophenyl)methanol (C), 1-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine(D), and 1-[bis-4-fluorophenyl) methyl] piperazine (E)--could be accomplished by reversed phase liquid chromatography using either micellar or microemulsion mobile phases. Cyanopropyl-bonded stationary