物質
PTFE liner
black phenolic cap
メーカー/製品名
Corning 9998-15
H
~16 mm
フィッティング
15-415 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface to provide a highly inert sealing face.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)