Merck
CLS9944516XX
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 23.0 mL
別名:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass
round bottom tube
詳細
bulk packed
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Corning 99445-16XX
外径 × L
16 mm × 150 mm
キャパシティ
23.0 mL
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single-use culture tubes are convenience packed.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)