Key Documents
CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
別名:
Corning® 9480
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 9480-42
内径 × L
44 mm × 160 mm
フィルタ直径
42 mm
ステム外径 × L
8 mm × 75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)