Merck
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
別名:
Corning® 8101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 8101-50
外径 × L
28 mm × 135 mm
キャパシティ
50 mL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)