Merck
CLS806015
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim, ungraduated
capacity 15 mL
別名:
Corning® 8060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 12
pack of 2
メーカー/製品名
Corning 8060-15
利用可能性
not available in EU
外径 × L
17 mm × 120 mm
キャパシティ
15 mL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)