物質
rubber
メーカー/製品名
Corning 7715
外径 × 内径
17 mm × 13 mm
詳細
This Corning rubber thermometer holder has a 17 mm O.D. and a 13 mm I.D. and is designed for use with the Corning CLS7711 mercury thermometer.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS7715-1EA | 4061825884448 |