物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
subdivision 0.01 mL
メーカー/製品名
Corning 7085-2C
容積測定範囲
2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
外径 × L
7 mm × 350 mm
キャパシティ
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
その他情報
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)