Key Documents
CLS70851C
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 1.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.01 mL
別名:
Corning® 7085
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.01 mL
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7085-1C
容積測定範囲
1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
外径 × L
7 mm × 350 mm
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
その他情報
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)