Merck
CLS7078D1
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 1.0 mL
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
borosilicate glass
無菌性
sterile
特徴
subdivision 0.01 mL
メーカー/製品名
Corning 7078D-1
容積測定範囲
1.0 mL
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)