Merck
CLS640060
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
別名:
Corning® 6302
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
プラグサイズ
2
ストッパーサイズ
27
メーカー/製品名
Corning 6400-60
L
241 mm
本体 直径
55 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)