Key Documents
CLS49801XL
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,500 mL
別名:
ガラスフラスコ, 円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
ジョイント
joint stopper9
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
subdivision 100 mL
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4980-1XL
利用可能性
not available in EU
容積測定範囲
400-1,500 mL
キャパシティ
1,500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)