Merck
CLS4965A1L
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4965A-1L
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)