Merck
Z556769
Sigma-Aldrich
Aldrich® swivel Benchclamp
2-prong, size L
別名:
ベンチクランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
L
最大口開き
0-95 mm
プラグW
23 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドリッチ製ベンチクランプクランプはニッケルメッキ仕上げを施しているため、防腐性を備えています。クランプには、着脱が容易なガラス繊維製指カバーが付いています。Grippy Knob設計には容易に回る丸型ナットがあるため、ガラス製品の周りのクランプを迅速かつ簡便に締めることができます。この旋回ヘッドにより、クランプをどのような角度にも調整できます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)