物質
borosilicate glass
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Cotton plugs
包装
case of 2
メーカー/製品名
Corning 4460-2L
キャパシティ
1,500 mL
詳細
Flasks are used for converting homogenous tissue samples into cell suspensions by digestion of connective proteins. Heavy beaded neck accepts cotton plugs. Four extra-deep baffles enhance vigorous agitation.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)