Merck
CLS396570
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 73 mm × 130 mm
別名:
Corning® 3965
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
詳細
for use with bottles
メーカー/製品名
Corning 3965-70
外径 × H
73 mm × 130 mm
ホース出口外径
11.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS396570-2EA4061831697759