Merck
CLS391847
Corning® PTFE 膜アッセンブリ 47 mm
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
PTFE membrane
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 3918-47
直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These are replacement 47 mm PTFE membranes (20) for the PYREX® Accelerated One-Step Extractor/Concentrator System.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)