Merck
CLS3831
Corning® 1536ウェルプレート
low base, non-treated, non-sterile
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート, HTSプレート, TC-処理プレート, イムノアッセイプレート, 細胞培養処理プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pkg of 10 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3831
最大容量
12.5 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
8 μL
clear
適合性
suitable for (fluorescent; luminescent assays)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning1536ウェルプレート
  • 1536ウェルのポリスチレン製プレート
  • 低バックグラウンド蛍光、最小限の光散乱、およびクロストークの減少
  • 低バックグラウンド蛍光と強化された信号強度による信号の優れたダイナミックレンジ
  • ウェル間クロストークを防ぐ不透明な壁
  • ウェルの平底は極めて平坦なため、プレート内およびプレート間のばらつきを最小化
  • 空気の取り込みが少なく、CVおよびZ係数を改善した丸底のウェル
  • 感度を向上させるために上げたウェル底部
  • 4辺に設けられた液溜めが機器のコンタミネーションを防止
  • 蛍光アッセイおよび発光アッセイに適しています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)