Merck
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
別名:
Corning® 3740
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
メーカー/製品名
Corning 3740-XL
H
130 mm
キャパシティ
500 mL , to top of siphon
チャンバーI.D. × H
64 mm × 220 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)