Merck
CLS3180105
Pyrex® evaporating dishes
capacity 290 mL
別名:
Corning® 3180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3180-105
外径 × H
~105 mm × 55 mm
キャパシティ
290 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flat- bottom, beaded rim.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)