Merck
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
包装
pack of 6 ea
外径 × H
80 mm × 45 mm
キャパシティ
90 mL
ディッシュ径× H
80 mm × 45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)