Merck
CLS29821L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
別名:
Corning® 2982
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 10.0 mL
メーカー/製品名
Corning 2982-1L
tol. measuring range
2.6 mL
容量
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.