物質
glass flask
特徴
class A
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Kimble® KC92812G-250
フラスコ容量
(250 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
KimCote Class A Heavy Duty Wide Mouth Volumetric Flasks
- Pipet access is easy with wide-mouth volumetric flasks
- Superior strength, durability and safety from heavy, uniform walls
- Quick identification with large, permanent, easy-to-read markings
- Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
- Graduated to Class A volumetric tolerances
- Standard Taper glass stoppers
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
KIMCOTE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)