Merck
Z532428
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 24/40, volume 250 mL, accuracy: 1.00 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
特徴
subdivision 2.0 mL
容積測定範囲
250 mL, accuracy: 1.00 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)