Merck
CLS2962250
Pyrex® hydrometer jar
capacity 250 mL
別名:
Corning® 2962
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113024
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 2962-250
外径 × H
39 mm × 340 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)