Merck
CLS2679738
Corning® PP クロージャー、細胞培養チューブおよびフラスコ用
別名:
細胞培養チューブキャップ, 細胞培養フラスコキャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
詳細
fits neck O.D. 38 mm
無菌性
non-sterile
特徴
reusable
包装
case of 100
pack of 50
メーカー/製品名
Corning 26797-38
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのCorning無処理ポリプロピレン製フタは、リムがない外径38mmの長い首を持つチューブおよびフラスコ用に設計されました。フタには、ガス交換用の開位置と加湿環境用の閉位置という2つの位置があります。内部ドリップリングによってコンタミネーションが最小化されます。フタは121°Cでオートクレーブ可能です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)