物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.20 mL
メーカー/製品名
Corning 2105-100
容積測定範囲
100 mL, accuracy: 0.10 mL
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® 2105
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS2105100-1EA | 4061833881699 |